Få mere at vide
Buerkle™ Generelle formål aseptisk polypropylen prøveboks
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Højde (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PP, gennemsigtig
- Med område til mærkning og med graduering
- Væske/kondensat i låget løber ind i en absorberende rille integreret i låget, intet går tabt, intet kan dryppe
- Kassen er helt tæt, har ingen sprækker, er derfor nem at fylde og kan tømmes uden rester
- Fremstillet under aseptiske forhold
- Autoklaverbar og velegnet til dybfrysning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Produkttype | Prøvekasse |
| Oversigt | Aseptisk prøveboks |
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Inkluderer | Tætningsdæksel |
| Vis mere |