Få mere at vide
Globe Scientific Generelle polypropylen centrifugerør
Artikelnummer. 31922743 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Emballage:
Bag
Racked
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage
31922743 15 mL Racked
31923097 15 mL Bag
31922702 50 mL Racked
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31922743 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6286
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Formet af polypropylen (PP) og har fladtop, lækagesikre blå låg
  • Sterile tubes have attached blue screwcap
  • Black printed graduations in 0.5mL increments
  • White printed writing space
  • Autoclavable (without caps)
    • Spin Rate: 8500 RCF
    • Temperature Range: -40°C to +80°C
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Polypropylene
nr. pr. sag 500
Emballage Racked
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Autoclavable (Without Cap)
Længde (metrisk) 120 mm
Bund form Conical
Lukketype Screw Cap
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Yes
Produkttype Centrifuge Tube
Maks. RCF 8,500 x g