Få mere at vide
Globe Scientific Generelle polypropylen centrifugerør
Artikelnummer. 31923097 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
50 mL
Emballage:
Rakket
Taske
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage
31923097 15 mL Taske
31922743 15 mL Rakket
31922702 50 mL Rakket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31923097 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6285
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Formet af polypropylen (PP) og har fladtop, lækagesikre blå låg
  • Sterile rør har en påmonteret blå skruelåg
  • Sorttrykte graderinger i 0,5 ml trin
  • Hvidtrykt skriveplads
  • Autoklavérbar (uden caps)
  • Spin-rate: 8500 RCF
  • Temperaturområde: -40 °C til +80 °C
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Polypropylen
Emballage Taske
Mængde 500/Cs.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklavérbar (uden låg)
Længde (metrisk) 120 mm
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 8,500 x g