Learn More
Fisherbrand™ Generelle flasker med smal hals
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Description
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Translucent |
| Til brug med (applikation) | For liquid storage and sampling |
| Materiale | Polypropylene |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Produkttype | Wash Bottle |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukkestørrelse | 28/R6 |
| Diameter (metrisk) | 83 mm |
| Show More |