Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle flasker med smal hals
Artikelnummer. 11577433 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
Artikelnummer. 11577433
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til generelle formål til væskeopbevaring og prøveudtagning. Fisherbrand™ Flasker med smal hals til generelle formål tilbyder fremragende kemisk resistens. Flasker kan genbruges.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Polypropylen skruelukning
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Til væskeopbevaring og prøveudtagning
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale HDPE
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 93 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24/R4
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg