Få mere at vide
3M™ Maskeringstape til generelle formål 201E
Shop alle 3M produkter
Dimensioner (LxB):
50 m x 48 mm
50 mx 24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beschreibung
- Denne tape er designet til generel brug i industrielle applikationer med et lille behov for temperatur- og vandbestandighed, såsom kortvarig maling og forsegling.
- Det giver en god øjeblikkelig vedhæftning og holdekraft, der modstår løft eller krølning.
- Dens crepe-papirbagside tilbyder tilpasningsevne, der vil bevare integriteten, når den formes rundt om hjørner.
- Dens gode opløsningsmiddel- og fugtbestandighed hjælper med at modstå maling, der løber igennem og giver gode malingslinjer på grund af dens rene aftagelighed i ét stykke uden rester fra de fleste overflader.
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Beige |
| Materiale | Crepe papir |
| Produkttype | Maskeringstape |
| Dimensioner (LxB) | 50 m x 48 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur