Få mere at vide
3M™ Maskeringstape til generelle formål 201E
Artikelnummer. 17843256 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 m x 48 mm
50 mx 24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17843256 50 m x 48 mm -
17833256 50 mx 24 mm Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17843256 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100195888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 DKK
    830.73 DKK / Pakke med 24
    Spare 214.27 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De 3M™ General Purpose Masking Tape 201E er en førsteklasses malertape, der bruges til kortvarig malingmaskering, fiksering, bundtning, fastholdelse, forsegling og andre applikationer op til en temperatur på 80 C °i en time.
  • Denne tape er designet til generel brug i industrielle applikationer med et lille behov for temperatur- og vandbestandighed, såsom kortvarig maling og forsegling.
  • Det giver en god øjeblikkelig vedhæftning og holdekraft, der modstår løft eller krølning.
  • Dens crepe-papirbagside tilbyder tilpasningsevne, der vil bevare integriteten, når den formes rundt om hjørner.
  • Dens gode opløsningsmiddel- og fugtbestandighed hjælper med at modstå maling, der løber igennem og giver gode malingslinjer på grund af dens rene aftagelighed i ét stykke uden rester fra de fleste overflader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Beige
Materiale Crepe papir
Produkttype Maskeringstape
Dimensioner (L x B) 50 m x 48 mm