Description
- Denne tape er designet til generel brug i industrielle applikationer med et lille behov for temperatur- og vandbestandighed, såsom kortvarig maling og forsegling.
- Det giver en god øjeblikkelig vedhæftning og holdekraft, der modstår løft eller krølning.
- Dens crepe-papirbagside tilbyder tilpasningsevne, der vil bevare integriteten, når den formes rundt om hjørner.
- Dens gode opløsningsmiddel- og fugtbestandighed hjælper med at modstå maling, der løber igennem og giver gode malingslinjer på grund af dens rene aftagelighed i ét stykke uden rester fra de fleste overflader.
Specifications
Specifications
| Farve | Beige |
| Materiale | Crepe papir |
| Produkttype | Maskeringstape |
| Dimensioner (L x B) | 50 mx 24 mm |