Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelle formål væske-i-glas total nedsænkning termometre: blå organisk fyld
Artikelnummer. 17882141 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +225 °C
Skala:
Celsius
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Skala
17882141 -10 °C til +225 °C Celsius
1 options
Artikelnummer. 17882141
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Med blå organisk fyldopløsning. Fisherbrand™ Generelle formål væske-i-glas total nedsænkningstermometre er ideelle til brug i kemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning og den petrokemiske industri.
  • Sporbar til NIST , individuelt serialiseret
  • Med blåt organisk væskefyld mod blyfrit hvidt bagglas
  • Inkluder flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed
  • Testet og inspiceret af vores USA kvalitetshold
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Kemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, petrokemiske laboratorier, farmaceutisk industri, medicinsk industri, producenter, mejerier, bryggerier og destillerier
Fordybelsestype Total fordybelse
Inkluderer Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed
Længde (engelsk) Samlet 14''
Længde (metrisk) samlet 355 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Blå økologisk væske
Maks. Temperatur (metrisk) 225 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +225 °C
Nøjagtighed 2, 2,5 Over 100, 3 over 200 °C
Underafdeling 2°
Skala Celsius