Få mere at vide
Fisherbrand™ Generelt laboratoriekøleskab
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 31740918 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
Dør stil:
Fast stof
Glas
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dør stil
31740918 266 L Glas
31740932 266 L Fast stof
31740924 564 L Glas
31740929 564 L Fast stof
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31740918
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Økonomiske og essentielle tilbyder de god temperaturydelse og grundlæggende funktioner til daglig laboratoriebrug til en økonomisk pris.
  • Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
  • Stille drift, under 53 dB
  • SNAP-kompatible grønne kølemidler
  • Automatisk optøning
  • Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
  • Kraftig LED-indvendig belysning
  • Hi/Lo temperatur- og døralarmer på klem
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (engelsk) 9,4 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 266 L
Temperaturområde 1 °C til 10 °C
Kølemiddel R600a
Dør stil Glas
Antal døre 1
Hylder 5
Skabsmateriale Malet stål
Udvendig finish Malet stål
Isolering HFC-frit polyurethanskum
Certificeringer/compliance CE
Stil kabinet
Hjul Låsning
Kontroltype Digital
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 2 års dele/arbejde
Afrimning Auto
Belysning LED
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Kompressor Hermetisk
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 26,3 x 23,4 x 74,8 tommer (66,7 x 59,5 x 190 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 20 x 19,3 x 62,8 tommer (50,9 x 49 x 159,5 cm)
Stiktype STORBRITANNIEN
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 0,9 kW-t/dag
Forsendelsesvægt (engelsk) 218 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 99 kg