Få mere at vide
Fisherbrand™ Generel laboratoriefryser
Artikelnummer. 31740928 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31740928 266 L
31740927 564 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740928
 Begrænset vare
På lager
Økonomiske og essentielle tilbyder de god temperaturydelse og grundlæggende funktioner til daglig laboratoriebrug til en økonomisk pris.
  • Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
  • Stille drift, under 53 dB
  • SNAP-kompatible grønne kølemidler
  • Automatisk optøning
  • Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
  • Hi/Lo temperatur- og døralarmer på klem
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Laboratoriefryser
Kapacitet (engelsk) 9,4 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 266 L
Temperaturområde -15 °C til -25 °C
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Malet stål
Isolering HFC-frit polyurethanskum
Hylder 5
Certificeringer/compliance CE
Stil kabinet
Vise Digital
Hjul Låsning
Kontroltype Digital
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 2 års dele/arbejde
Afrimning Auto
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 25,4 x 23,4 x 74,8 tommer (64,5 x 59,5 x 190 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 19 x 19,3 x 62,8 tommer (48,3 x 49 x 159,5 cm)
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Nøglelås
Stiktype EU
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 1,18 kW-t/dag
Kompressor Hermetisk
Kølemiddel R600a
Forsendelsesvægt (engelsk) 194 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 88 kg