Få mere at vide
Fisherbrand™ Generel laboratoriefryser
Artikelnummer. 31740927 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
266 L
564 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31740927 564 L
31740928 266 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31740927
 Begrænset vare
På lager
Økonomiske og essentielle tilbyder de god temperaturydelse og grundlæggende funktioner til daglig laboratoriebrug til en økonomisk pris.
  • Designet til dagligdags forskning og akademiske laboratorieanvendelser med god ydeevne og brugervenlige digitale styringer
  • Stille drift, under 53 dB
  • SNAP-kompatible grønne kølemidler
  • Automatisk optøning
  • Fire 2 inde. Hjul, forhjul kan låses
  • Hi/Lo temperatur- og døralarmer på klem
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-låseadaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Laboratoriefryser
Kapacitet (engelsk) 20 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 564 L
Temperaturområde -15 °C til -25 °C
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Dør stil Fast stof
Antal døre 1
Skabsmateriale Malet stål
Kammermateriale Malet stål
Isolering HFC-frit polyurethanskum
Udvendig finish Hvidlakeret stål
Hylder 4
Certificeringer/compliance CE
Stil kabinet
Vise Digital
Hjul Låsning
Kontroltype Digital
Havne 1 bageste adgangsport
garanti 2 års dele/arbejde
Afrimning Auto
Belysning LED
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 34,7 x 28,1 x 79,7 tommer (88,1 x 71,3 x 202,6 cm)
Mål (D x B x H) Indvendig 27,6 x 23,5 x 59,3 tommer (70 x 59,6 x 150,5 cm)
Overvågningsmuligheder Hørbare og visuelle høj- og lavtemperaturalarmer
Adgangssikkerhed Nøglelås
Stiktype EU
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Energiforbrug 4,42 kW-Timen/dag
Kompressor Hermetisk
Kølemiddel R290
Forsendelsesvægt (engelsk) 335 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 152 kg