Få mere at vide
Brannan™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Artikelnummer. p-200007093
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-100 °C til +50 °C
-18 °C til +110 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
Termometer Fyld:
Ånd
Grøn Ånd
Rød Ånd
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
15 cm
20,5 cm
30,5 cm
Artikelnummer. 17842978
Brand: Brannan™ 44/403/3 + 49/503/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelt laboratorietermometer komplet med kalibreringscertifikat.
  • Laboratorietermometer
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certificeringer/compliance ISO 17025 UKAS
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30,5 cm
Materiale Glas
Termometer Fyld Grøn Ånd
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±0,5 °C ved 35 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Bredde (metrisk) 1.2 cm