Få mere at vide
Brannan™ Laboratorietermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
Description
- Laboratorietermometer
- Sikker fyld uden kviksølv
- Leveres med kalibreringscertifikat
- Ikke-rullende endekappe
- Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
- Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 UKAS |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 30,5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Rød Ånd |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 230 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Show More |