Få mere at vide
Brannan™ Lab-stativtermometer med 3-punkts sporbar kalibrering
Beskrivelse
- Laboratorietermometer
- Sikker fyld uden kviksølv
- Leveres med kalibreringscertifikat
- Ikke-rullende endekappe
- Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 50 °C, 90 °C |
| Certificeringer/compliance | UK kan spores til nationale standarder ISO 9001 |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Grøn Ånd |
| Oversigt | Tri top |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 230 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 14 °F |
| Vis mere |