Få mere at vide
Axygen™ Generelle formål og højampere strømforsyninger
Artikelnummer. p-7201187 Shop alle Axygen Scientific produkter
Spænding:
230 V
Type:
Generel strømforsyning
Strømforsyning med høj strømstyrke
Stiktype:
EU
Artikelnummer. 17295046
Brand: Axygen™ PS300GP230V
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse fuldt udstyrede strømkilder er ideelle til molekylærbiologiske arbejdsgange, herunder DNA- og proteingelapplikationer. Den kompakte brugergrænseflade har 4 sæt farvekodede terminaler, der giver mulighed for samtidig brug med op til 4 gelbokse.
  • Ideel til molekylærbiologiske arbejdsgange, herunder DNA-, proteingel- og elektroforeseapplikationer
  • 4 sæt farvekodede terminaler giver mulighed for samtidig brug med op til 4 gelbokse
  • Generel strømforsyning kan hurtigt programmeres til at køre med et let indstilleligt digitalt display
  • High Amperage Power Supply har mulighed for at indstille programmer med op til 10 trin pr. program
  • Kompakt brugergrænseflade
  • Enheder inkluderer timere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cETLus
Til brug med (applikation) Molekylærbiologiske arbejdsgange
Type Generel strømforsyning
Vise Baggrundsbelyst LCD-grafiktype
Operativsystem Konstant strøm, konstant spænding
Stiktype EU
Temperatur (metrisk) Drift 0 til 40 °C
garanti 3 år
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Maks. Spænding 300 V
Spænding 230 V
Strømstyrke 4 til 500 mA