Få mere at vide
Axygen™ Generelle formål og højampere strømforsyninger
Artikelnummer. 17295046 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Type:
Generel strømforsyning
Strømforsyning med høj strømstyrke
Stiktype:
EU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Type Stiktype
17295046 230 V Generel strømforsyning EU
17285046 230 V Strømforsyning med høj strømstyrke EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17295046 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PS300GP230V
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Disse fuldt udstyrede strømkilder er ideelle til molekylærbiologiske arbejdsgange, herunder DNA- og proteingelapplikationer. Den kompakte brugergrænseflade har 4 sæt farvekodede terminaler, der giver mulighed for samtidig brug med op til 4 gelbokse.
  • Ideel til molekylærbiologiske arbejdsgange, herunder DNA-, proteingel- og elektroforeseapplikationer
  • 4 sæt farvekodede terminaler giver mulighed for samtidig brug med op til 4 gelbokse
  • Generel strømforsyning kan hurtigt programmeres til at køre med et let indstilleligt digitalt display
  • High Amperage Power Supply har mulighed for at indstille programmer med op til 10 trin pr. program
  • Kompakt brugergrænseflade
  • Enheder inkluderer timere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cETLus
Til brug med (applikation) Molekylærbiologiske arbejdsgange
Type Generel strømforsyning
Vise Baggrundsbelyst LCD-grafiktype
Operativsystem Konstant strøm, konstant spænding
Stiktype EU
Temperatur (metrisk) Drift 0 til 40 °C
garanti 3 år
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Maks. Spænding 300 V
Spænding 230 V
Strømstyrke 4 til 500 mA