Beskrivelse
- Ideel til molekylærbiologiske arbejdsgange, herunder DNA-, proteingel- og elektroforeseapplikationer
- 4 sæt farvekodede terminaler giver mulighed for samtidig brug med op til 4 gelbokse
- Generel strømforsyning kan hurtigt programmeres til at køre med et let indstilleligt digitalt display
- High Amperage Power Supply har mulighed for at indstille programmer med op til 10 trin pr. program
- Kompakt brugergrænseflade
- Enheder inkluderer timere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, cETLus |
| Til brug med (applikation) | Molekylærbiologiske arbejdsgange |
| Type | Strømforsyning med høj strømstyrke |
| Vise | Baggrundsbelyst LCD-grafiktype |
| Hukommelse | Gemmer op til 10 filer |
| Operativsystem | Konstant strøm, konstant spænding, konstant effekt |
| Stiktype | EU |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 til 40 °C |
| garanti | 3 år |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Vis mere |