Få mere at vide
Fisherbrand™ 100 - Almindelig digital varmecirkulationsrører
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Temperaturen varierer fra omgivende 5 °C til 100 °C (ved brug af bade større end 5 L) til omgivende 15 °C til 100 °C (med 5 L bade)
- Køle-/varmekapaciteter kan nås med en køleenhed
- Enkel, intuitiv brugergrænseflade med drejeknap og to funktionsknapper
- Klart, lyst 4-cifret LED-display
- Visuel alarm og registrering af lav væske
- 2-punkts brugerkalibrering
- 3 forudindstillede temperaturer
Applikationer:
- Kliniske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier til medietempering, optøning og inkubering af prøver
- Universitetsforskning til temperaturkontrol af spektrofotometre, refraktometre og kappede kar
- Industrielle laboratorier til temperatursondekalibrering, vandanalyse, QC-testprodukt, petrokemisk test, materialetestning og mælkeprøvetest
Ordreinfo
Bad i rustfrit stål bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 13,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Kommunikation | Digital |
| Kondensator type | Luftkølet |
| Flowhastighed | 0 til 13 l/min. |
| Temperaturområde | 0 °C til 100 °C |
| Type | Varme Cirkulator |
| Vise | 4-cifret LED |
| Ekstern Cirkulation | Nej |
| Vægt (engelsk) | 4.6 lb. |
| Vis mere |