Få mere at vide
Fisherbrand™ 120 - Digital varmecirkulationsrører til almindelig brug med integreret pumpe til eksterne applikationer
Artikelnummer. 17225566 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde:
-20 °C til +120 °C
Ekstern Cirkulation:
Ja
Vægt (metrisk):
2,3 kg
Spænding:
230 V
Artikelnummer. Temperaturområde Ekstern Cirkulation Vægt (metrisk) Spænding
17225566 -20 °C til +120 °C Ja 2,3 kg 230 V
1 options
Artikelnummer. 17225566
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne digitale opvarmede cirkulator til generelle formål giver stor temperaturstabilitet og kontrol til krævende applikationer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol. Fungerer over området fra +5 °C til 120 °C eller ned til -15 °C med valgfrit tilbehørskøling.
  • Temperaturen varierer fra omgivende 5 °C til 120 °C (ved brug af bade større end 5 L) til omgivende 15 °C til 120 °C (med 5 L bade)
  • Køle-/varmekapaciteter kan nås med en køleenhed
  • Enkel, intuitiv brugergrænseflade med drejeknap og to funktionsknapper
  • Klart, lyst 4-cifret LED-display
  • Integreret pumpe til ekstern anvendelse
  • Visuel alarm og registrering af lav væske
  • 2-punkts brugerkalibrering
  • 3 forudindstillede temperaturer
Applikationer:
  • Kliniske, mikrobiologiske og patologiske laboratorier til medietempering, optøning og inkubering af prøver
  • Universitetsforskning til temperaturkontrol af spektrofotometre, refraktometre og kappede kar
  • Industrielle laboratorier til temperatursondekalibrering, vandanalyse, QC-testprodukt, petrokemisk test, materialetestning og mælkeprøvetest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kommunikation Digital
Kondensator type Luftkølet
Kølekapacitet -15 °C (med valgfri dykkøler)
Flowhastighed 16 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +120 °C
Type Varme Cirkulator
Vise 4-cifret LED
Ekstern Cirkulation Ja
Maks. Tryk 210 mbar
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Vægt (engelsk) 5.1 lb.
Vægt (metrisk) 2,3 kg
Spænding 230 V
Watt 1300 W
Frekvens 50/60 Hz