Få mere at vide
S Murray™ Beholderkrukker til generelle formål
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- Medium weight polyethylene jars
- Extra wide neck
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | For storage and transportation of liquids |
| Inkluderer | Screw cap and swivel handle medium rigidity |
| Materiale | MDPE |
| nr. pr. pakke | 13 |
| Bredde (metrisk) | 170mm |
| Gradueringer | Yes |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Form | Octagonal |
| Vis mere |