Få mere at vide
S Murray™ Beholderkrukker til generelle formål
Artikelnummer. 12851294
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12851294 500 mL Pakke med 5
12841294 250 mL Pakke med 10
12861294 1000 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12851294 Leverandør S Murray™ Leverandørnr. P201/25+P515/39
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.50 DKK
    81.26 DKK / Pakke med 5
    Spare 10.24 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse krukker til generel opbevaring. S Murray™ Beholderkrukker til generelle formål har selvlukkende polypropylenhætter.
  • Medium vægt polyethylen krukker
  • Ekstra bred hals
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Generelt formål
Inkluderer Kasket
Materiale MDPE
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Produkttype Krukke
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Skruelåg