Få mere at vide
S Murray™ Beholderkrukker til generelle formål
Beskrivelse
- Medium weight polyethylene jars
- Extra wide neck
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | General purpose |
| Inkluderer | Cap |
| Materiale | MDPE |
| Vægt (metrisk) | 0.5 kg |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Form | Round |
| Produkttype | Jar |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |
| Vis mere |