Få mere at vide
Thermo Scientific™ Generelle formål Centrifugerotorpakker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
TX-1000 Blodrørspakke
TX-1000 cellekulturpakke
TX-1000 mikropladepakke
TX-200 Blodrørspakke
TX-200 cellekulturpakke
TX-400 Blodrørspakke
TX-400 cellekulturpakke
TX-750 Blodrørspakke
TX-750 cellekulturpakke
Beskrivelse
Generelle formål Centrifuge Rotor-pakker med alle de stykker, du skal bruge for at begynde at spinde med det samme, inklusive et rotorkryds, spand, låg og adaptere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Se individuelle data for centrifuge, rotor og tilbehør |
| Type | TX-750 med skovle, ClickSeal Biocontainment låg, 15 og 50 ml koniske røradaptere |
| Volumen | Maks. i TX-1000: 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000 rotorer) |
| Nettovægt | Se de enkelte komponenter i pakken |
| Til brug med (udstyr) | Køb af Thermo Scientific Generelle formål Centrifuge påkrævet til drift |
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15 |
| Inkluderer | TX-1000 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 5/7 and 9/10 mL Blood Tube Adapters |
| garanti | Se manual |
| Bioindeslutning | Ja |
| Model- | TX-1000 Blodrørspakke |