Få mere at vide
Thermo Scientific™ Generelle formål Centrifugerotorpakker
Artikelnummer. 16390778 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
TX-1000 Blodrørspakke
TX-1000 cellekulturpakke
TX-1000 mikropladepakke
TX-200 Blodrørspakke
TX-200 cellekulturpakke
TX-400 Blodrørspakke
TX-400 cellekulturpakke
TX-750 Blodrørspakke
TX-750 cellekulturpakke
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
16390778 TX-400 Blodrørspakke
16350778 TX-1000 Blodrørspakke
16360778 TX-1000 mikropladepakke
16370778 TX-1000 cellekulturpakke
16380778 TX-200 cellekulturpakke
16300788 TX-400 cellekulturpakke
16310788 TX-750 Blodrørspakke
16320788 TX-750 cellekulturpakke
16330788 TX-200 Blodrørspakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16390778 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75016107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40180.00 DKK
    38796.99 DKK / 1 enheder
    Spare 1383.01 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alt hvad du skal bruge til din udsvingningsrotor i én pakke
Generelle formål Centrifuge Rotor-pakker med alle de stykker, du skal bruge for at begynde at spinde med det samme, inklusive et rotorkryds, spand, låg og adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Se individuelle data for centrifuge, rotor og tilbehør
Type TX-750 med skovle, ClickSeal Biocontainment låg, 15 og 50 ml koniske røradaptere
Volumen Maks. i TX-400: 76 x 5/7 mL blodrør, 56 x 9/10 mL blodrør, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000 rotorer)
Nettovægt Se de enkelte komponenter i pakken
Til brug med (udstyr) Køb af Thermo Scientific Generelle formål Centrifuge påkrævet til drift
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC del 15
Inkluderer TX-400 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 5/7 and 9/10 mL Blood Tube Adapters
garanti Se manual
Bioindeslutning Ja
Model- TX-400 Blodrørspakke