Få mere at vide
Thermo Scientific™ Generelle formål Centrifugerotorpakker
Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
TX-1000 Blodrørspakke
TX-1000 cellekulturpakke
TX-1000 mikropladepakke
TX-200 Blodrørspakke
TX-200 cellekulturpakke
TX-400 Blodrørspakke
TX-400 cellekulturpakke
TX-750 Blodrørspakke
TX-750 cellekulturpakke
Description
Generelle formål Centrifuge Rotor-pakker med alle de stykker, du skal bruge for at begynde at spinde med det samme, inklusive et rotorkryds, spand, låg og adaptere
Specifications
Specifications
| Materiale | Se individuelle data for centrifuge, rotor og tilbehør |
| Type | TX-1000 med spande, ClickSeal Bioindeslutningslåg, 5/7 og 9/10 ml blodrørsadaptere |
| Volumen | Maks. i TX-1000: 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000 rotorer) |
| Nettovægt | Se de enkelte komponenter i pakken |
| Til brug med (udstyr) | Køb af Thermo Scientific Generelle formål Centrifuge påkrævet til drift |
| Certificeringer/compliance | ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Inkluderer | TX-1000 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 15 and 50 mL conical tube adapters |
| garanti | Se manual |
| Bioindeslutning | Ja |
| Model- | TX-1000 cellekulturpakke |