Beskrivelse
Generelle formål Centrifuge Rotor-pakker med alle de stykker, du skal bruge for at begynde at spinde med det samme, inklusive et rotorkryds, spand, låg og adaptere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Se individuelle data for centrifuge, rotor og tilbehør |
| Type | TX-750 med skovle, ClickSeal Biocontainment låg, 15 og 50 ml koniske røradaptere |
| Volumen | Maks. i TX-750: 56 x 15 mL koniske rør, 28 x 50 mL koniske rør, 4 x 1000 mL bioflasker (med TX-1000 rotorer) |
| Nettovægt | Se de enkelte komponenter i pakken |
| Til brug med (udstyr) | Køb af Thermo Scientific Generelle formål Centrifuge påkrævet til drift |
| Certificeringer/compliance | ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Inkluderer | TX-750 with Buckets, ClickSeal Biocontainment lids, 15 and 50 mL conical tube adapters |
| garanti | Se manual |
| Bioindeslutning | Ja |
| Model- | TX-750 cellekulturpakke |