Få mere at vide
Fisherbrand™ Universalcentrifuge
Artikelnummer. 30138927 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 15 ml
Artikelnummer. Volumen
30138927 8 x 15 ml
1 options
Artikelnummer. 30138927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7285.00 DKK
    5267.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 2017.15 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kraftig centrifugering i kompakt bordpladestørrelse.
Kraftig centrifugering til krav til centrifugering i mellem til større volumen. Ideel til en lang række laboratorie- og teststeder, herunder:
  • Kvalitetskontrol
  • Retsmedicinsk Videnskab
  • Kemisk og industriel
  • Mad og drikke
  • Mikrobiologi
  • Miljøvidenskab
  • Farmaceutisk forskning
  • Klinisk diagnostik
  • Proteinkemi
  • Cellulær og molekylær biologi
Fantastisk funktion
  • Kraftig, justerbar hastighed (500 til 6.000 RPM ) kan indstilles RPM eller RCF
  • Programmerbar med hukommelse til op til 8 programmer
  • Justerbar tid (30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt)
  • Hurtig acceleration og blid elektronisk bremsning (decelerationstid på< 60 sekunder)
  • Digitalt styret børsteløs motor til nøjagtig hastighedskontrol og ingen motorvedligeholdelse nødvendig
Optimalt design
  • Let at læse Digitalt baggrundsbelyst display
  • Fjernelse af rotor uden værktøj for bekvem læsning og rengøring
  • Gennemsigtigt låg/koøje for at tillade berøringsfri hastighedsverifikation med berøringsfri omdrejningstæller
  • Bænktopstørrelse - kompakt fodaftryk til brug på arbejdspladsen
Indbygget sikkerhed
  • Sikkerhedsfunktioner hjælper med at sikre, at den ikke fungerer, når låget er åbent, enheden sidder fast, eller enheden er ude af balance
  • Manuel oplåsning af låg giver brugerne mulighed for at åbne låget i tilfælde af strømsvigt og forhindrer tab af prøver
Yderligere applikationer inkluderer:
  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Blodprøveforberedelse
  • Blodbank
  • Immunologi
  • Patologi
Specifikationer:
  • Farve: Grå/blå
  • Dimensioner (L x B x H): 14,4 x 11,5 x 5,8 tommer. (36,6 x 29,3 x 14,8 cm)
  • Hastighedsområde: 500 til 6.000 rpm
  • RCF: 33 xg til 4668 xg (maks. RCF beregnet) med typisk 15 ml rør
  • Kapacitet: 8-pladser 15 mL rørrotor: 120 mL samlet maksimal væskevolumen
  • Køretidsintervaller: 30 sekunder til 60 minutter eller kontinuerligt
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Volumen 8 x 15 ml
Maks. RCF 4,668 x g
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Kølet Nej
garanti 5 år
Mål (L x B x H) Udvendig 36.58 x 29.21 x 14.73 cm
Nettovægt 4.5 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50-60 Hz
Produkttype Universalcentrifuge
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.