Få mere at vide
Corning™ Generel analyse mikropladelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-152205 Shop alle Corning produkter
Pladekompatibilitet:
96-brønds plade
Alle mikroplader
Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok)
nr. pr. sag:
100
100/Cs.
50/Cs.
Materiale:
Acetat
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10689321
Brand: Corning™ 3931
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med stift polystyren for optimal synlighed og styrke. Corning™ General Assay Mikropladelåg fås i en række forskellige stilarter og typer.
  • Alle låg er lavet af stift polystyren, undtagen hvor det er angivet.
  • Alle låg har et hjørnehak på A1-hjørnet (undtagen hvor det er angivet), der svarer til hjørnehak, der findes på alle Corning™ mikroplader.
  • Universallåget uden hjørnehak (kat. nr. 3098) behøver ikke at være orienteret i nogen bestemt retning for at blive placeret på Corning mikroplader. Låget har også et kortere skørt end standardlåg.
  • Det sorte universallåg (Kat. nr. 3935) er velegnet til fluorescerende og andre lysfølsomme analyser.
  • Det DMSO-resistente cykliske olefincopolymer (COC) låg (kat. nr. 3085) er tonet ravfarvet til lysfølsomme analyser og er 100 % DMSO-resistent.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Lavfordampningslåg med hjørnehak og kondensringe
    Materiale Polystyren
    Sterilitet Steril
    Kondensringe Ja
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Produkttype Låg
    Pladekompatibilitet Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok)
    Afskårne hjørner Hjørnehak