Få mere at vide
Corning™ Generel analyse mikropladelåg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10689321 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok)
nr. pr. sag:
100
100/Cs.
50/Cs.
Materiale:
Acetat
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pladekompatibilitet nr. pr. sag Materiale unitSize
10689321 Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok) 50/Cs. Polystyren Pakke med 50
10157051 Alle mikroplader 100/Cs. Polystyren Pakke med 100
10668581 Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok) 100/Cs. Polystyren Pakke med 100
10402751 96-brøndsplade 100 Acetat Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10689321 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    963.15 DKK / Pakke med 50
    Spare 71.85 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med stift polystyren for optimal synlighed og styrke. Corning™ General Assay Mikropladelåg fås i en række forskellige stilarter og typer.
  • Alle låg er lavet af stift polystyren, undtagen hvor det er angivet.
  • Alle låg har et hjørnehak på A1-hjørnet (undtagen hvor det er angivet), der svarer til hjørnehak, der findes på alle Corning™ mikroplader.
  • Universallåget uden hjørnehak (kat. nr. 3098) behøver ikke at være orienteret i nogen bestemt retning for at blive placeret på Corning mikroplader. Låget har også et kortere skørt end standardlåg.
  • Det sorte universallåg (Kat. nr. 3935) er velegnet til fluorescerende og andre lysfølsomme analyser.
  • Det DMSO-resistente cykliske olefincopolymer (COC) låg (kat. nr. 3085) er tonet ravfarvet til lysfølsomme analyser og er 100 % DMSO-resistent.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Lavfordampningslåg med hjørnehak og kondensringe
    Materiale Polystyren
    Sterilitet Steril
    Kondensringe Ja
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Produkttype Låg
    Pladekompatibilitet Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok)
    Afskårne hjørner Hjørnehak