Få mere at vide
Corning™ Generel analyse mikropladelåg
Artikelnummer. 10402751 Shop alle Corning produkter
Pladekompatibilitet:
96-brønds plade
Alle mikroplader
Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok)
nr. pr. sag:
100
100/Cs.
50/Cs.
Materiale:
Acetat
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10402751
Brand: Corning™ 3095
Fremstillet med stift polystyren for optimal synlighed og styrke. Corning™ General Assay Mikropladelåg fås i en række forskellige stilarter og typer.
  • All lids are made of rigid polystyrene except where indicated.
  • All lids have a corner notch on the A1 corner (except where indicated) to correspond to the corner notches found on all Corning™ microplates.
  • The universal lid without a corner notch (Cat. No. 3098) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. The lid also has a shorter skirt than standard lids.
  • The black universal lid (Cat. No. 3935) is suitable for fluorescent and other light-sensitive assays.
  • The DMSO-resistant cyclic olefin copolymer (COC) lid (Cat. No. 3085) is tinted amber in color for light-sensitive assays and is 100% DMSO-resistant.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Materiale Acetat
    Sterilitet Non-sterile
    nr. pr. sag 100
    nr. pr. pakke 100
    Produkttype Sealing Tape
    Pladekompatibilitet 96-brønds plade