Få mere at vide
Corning™ Generel analyse mikropladelåg
Artikelnummer. 10157051 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Pladekompatibilitet:
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok)
nr. pr. sag:
100
100/Cs.
50/Cs.
Materiale:
Acetat
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pladekompatibilitet nr. pr. sag Materiale Pakningsstørrelse
10157051 Alle mikroplader 100/Cs. Polystyren Pakke med 100
10689321 Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok) 50/Cs. Polystyren Pakke med 50
10668581 Kun 96-brønds mikroplader (ikke 2 ml blok) 100/Cs. Polystyren Pakke med 100
10402751 96-brøndsplade 100 Acetat Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10157051 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 DKK
    2166.45 DKK / Pakke med 100
    Spare 153.55 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Fremstillet med stift polystyren for optimal synlighed og styrke. Corning™ General Assay Mikropladelåg fås i en række forskellige stilarter og typer.
  • Alle låg er lavet af stift polystyren, undtagen hvor det er angivet.
  • Alle låg har et hjørnehak på A1-hjørnet (undtagen hvor det er angivet), der svarer til hjørnehak, der findes på alle Corning™ mikroplader.
  • Universallåget uden hjørnehak (kat. nr. 3098) behøver ikke at være orienteret i nogen bestemt retning for at blive placeret på Corning mikroplader. Låget har også et kortere skørt end standardlåg.
  • Det sorte universallåg (Kat. nr. 3935) er velegnet til fluorescerende og andre lysfølsomme analyser.
  • Det DMSO-resistente cykliske olefincopolymer (COC) låg (kat. nr. 3085) er tonet ravfarvet til lysfølsomme analyser og er 100 % DMSO-resistent.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Materiale Polystyren
    Sterilitet Steril
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Produkttype Universal låg
    Pladekompatibilitet Alle mikroplader
    Afskårne hjørner Nej
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.