Få mere at vide
BTX™ Genepaddles™ Elektroporationselektroder
Beskrivelse
- Kompatibel med BTX Gemini X2 og ECM-2001 elektroporationssystemer
- To modeller, der passer til målområdets størrelse
- Forgyldt, ikke-invasiv
- Tykkelse: 1 mm
- Nemt at rengøre
- Levetiden er cirka 1500 pulser
- 450122 og 450123 kræver 45-0203 holder og 45-0216 kabler (medfølger ikke)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | In-Vivo-genlevering, in-vitro-embryo-genlevering |
| Til brug med (udstyr) | ECM 830, ECM 2001+, Legacy ECM 2001, og Gemini X2 |
| Materiale | Forgyldt |
| Produktlinje | BTX Elektroporatorer |
| Produkttype | Genepaddles Kit |
| Spænding | 200 V |
| Elektrode form | Rektangulær |
| Inkluderer | Mikrograbberkabel, firkantet stolpekabel, bananstik og banankabel, genetrodeholder, genepaddle |
| Længde (engelsk) | 0,19 tommer |
| Længde (metrisk) | 5 mm |
| Vis mere |
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.