Beskrivelse
GeneMapper PG Software v1.0 er et probabilistisk genotypningsprogram, der transformerer fortolkning af komplekse DNA-blandinger. Ved at bruge en kontinuerlig model, der kører en deterministisk blandingsdekonvolutionsalgoritme, GeneMapper leverer PG Software intuitive, reproducerbare og gennemsigtige resultater. Den giver realtidsforklaringer og visualiseringer for at skabe klarhed og forståelse under hvert DNA-blandingsanalysetrin.
GeneMapper PG Software v1.0 funktioner
- Sammenlign profiler—, sammenlign profiler på tværs af dit projekt
- Antal bidragyderes (NOC) estimering udfører—ligetil analyse (maksimal allelantal (MAC) og total allelantal (TAC)) og mere avancerede analyser, såsom maskinlæringsbaserede beslutningstræer for nøjagtig estimering
- Deconvolution—en kontinuerlig model ved brug af en deterministisk algoritme, der leverer præcise, reproducerbare blandingsresultater
- Likelihood ratio (LR)-beregninger og robusthedsanalyse—understøtter simple til komplekse scenarier, inklusive antagne bidragydere og flere potentielle bidragydere, sammen med simuleringsanalyse for at evaluere signifikansen af resultater
GeneMapper PG Software v1.0 tilbyder problemfri integration med GeneMapper ID-X Software v1.7 for nem overførsel af data på tværs af din arbejdsgang. Derudover understøttes flere filtyper, hvilket muliggør bred kompatibilitet med en række forskellige datakilder. Kompatible filformater inkluderer: .ser-projektfiler fra GeneMapper ID-X Software, CODIS CMF-filformaterne 3.2 og 3.3 samt filtyper .csv og .txt. Denne alsidighed muliggør effektiv og omfattende datastyring, hvilket forbedrer den samlede arbejdsgang og kompatibilitet med eksisterende systemer.
GeneMapper PG Software v1.0 anvender en deterministisk metode, der spejler manuel analyse. Komplekse formler og beregninger er tilgængelige, og brugergrænsefladen viser logikken i realtid. Konsistens gør, at resultaterne forbliver de samme ved gentagen analyse. Kraftfulde visualiseringsværktøjer hjælper med at forklare resultater og muliggør detaljeret analyse. GeneMapper PG Software kan hjælpe med at forbedre retsmedicinsk analyse ved at give klare, indsigtsfulde svar, der muliggør informerede beslutninger med selvtillid.
Tekniske data
Tekniske data
| Softwaretype | Licens |
| Udgangsmateriale | DNA |
| Produkttype | Softwarelicens |
| Mængde | 1 Licens |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.