Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Stabiliseret og frisk fuldblods RNA-kit
Artikelnummer. 15235106 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15235106 50 forberedelser 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15235106 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0871
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific GeneJET™ Stabiliseret og frisk fuldblods-RNA-kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total-RNA af høj kvalitet fra forskellige fuldblodsprøver: friske, frosne eller humane blodprøver stabiliseret med kommercielle stabilisatorer som f.eks Tempus™ og PAXgene™ .
De GeneJET™ Stabiliseret og frisk fuldblods-RNA-kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total-RNA af høj kvalitet fra forskellige fuldblodsprøver: friske, frosne eller humane blodprøver stabiliseret med kommercielle stabilisatorer som f.eks Tempus™ og PAXgene™ .
Sættet anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Sættet inkluderer en DNase l til enzymatisk fjernelse af genomisk DNA. RNA kan isoleres fra fuldblod på mindre end 30 minutter (inklusive cellelyse og DNase l-behandling).
Thermo Scientific GeneJET™ Stabiliseret og frisk fuldblods-RNA-kit er designet til hurtig og effektiv oprensning af total-RNA af høj kvalitet fra forskellige fuldblodsprøver: friske, frosne eller humane blodprøver stabiliseret med kommercielle stabilisatorer som f.eks Tempus™ og PAXgene™ .
Sættet anvender silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning. Sættet inkluderer en DNase l til enzymatisk fjernelse af genomisk DNA. RNA kan isoleres fra fuldblod på mindre end 30 minutter (inklusive cellelyse og DNase l-behandling).
Højdepunkter
  • Alsidig —kompatibel med frisk og frosset blod, buffy coat samt blod opsamlet i PAXgene og™ Tempus™ Rør
  • Praktisk —specielt optimeret Lysis Buffer er velegnet til RNA-stabilisering op til 48 timer
  • Effektiv —op til 4μ g total RNA fra 500μ L af sundt menneskeblod
  • Rene —isolater intakt totalt RNA fri for RT-qPCR-hæmmere
Applikationer
Isoleret total RNA kan bruges i:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
  • Northern Blotting
Inkluderer
  • Lysisbuffer (R2841)
  • Vaskebuffer 1 (konc.) (R2851)
  • Vaskebuffer 2 (konc.) (R2861)
  • DNase l (lyofiliseret)
  • DNase I rekonstitutionsbuffer
  • 2x DNase I-buffer
  • Manganchloridopløsning
  • Vand, nukleasefri
  • GeneJET RNA-rensningssøjler formonteret med opsamlingsrør
  • Opsamlingsrør, 2 ml
  • Opsamlingsrør, 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C-°8 °C.
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Oprensningstid 30 min.
Prøvetype Blod
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning, Northern blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produktlinje GeneJET
Mængde 50 forberedelser
Mål Total RNA