Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-oprensningskit
Artikelnummer. 10558360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10558360 50 forberedelser Hver
10171080 250 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0731
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit er et enkelt og effektivt system til oprensning af totalt RNA fra pattedyrs dyrkede celler, væv, humane blodceller, bakterier og gær.
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit er et enkelt og effektivt system til oprensning af totalt RNA fra pattedyrs dyrkede celler, væv, humane blodceller, bakterier og gær.
Sættet bruger en silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige cæsiumchloridgradienter, alkoholudfældning eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
RNA-molekyler længere end 200 nukleotider kan isoleres med GeneJET RNA-oprensningskit i 15 minutter efter lyseringstrinnet. Det oprensede RNA af høj kvalitet kan bruges i en bred vifte af downstream-applikationer, herunder RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og andre RNA-baserede analyser.
Højdepunkter
  • Universal —kan bruges til både celle- og vævsprøver fra en lang række kilder: pattedyrsblod, pattedyrcellekulturer, pattedyrvæv, insekter, gær og bakterier
  • Effektive —høje udbytter af totalt RNA
  • Fast —15 minutter efter lyseringstrin
  • Ren et —A260/280-forhold> 1.9
  • Praktiske —spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
  • Northern blotting
  • Nukleasebeskyttelsesassay
Inkluderer
Proteinase K lysisbuffer, vaskebuffer 1 (koncentreret), vaskebuffer 2 (koncentreret), nukleasefrit vand, GeneJET RNA-oprensningssøjler (formonteret med indsamlingsrør), opsamlingsrør (2 mL), opsamlingsrør (1,5 mL), detaljeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •600μ L Proteinase K; opbevares ved stuetemperatur indtil °åbning, -20 C efter åbning
• 40 ml lysisbuffer; stuetemperatur
• 40 ml vaskebuffer 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 23 ml vaskebuffer 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 30 ml nukleasefrit vand; stuetemperatur
• 50 GeneJET RNA Spin-søjler med opsamlingsrør; For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C-°8 °C.
• 50 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur
• 50 opsamlingsrør (1,5 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 15 min. (Efter prøvehomogenisering)
Elueringsvolumen 50 100–μ L
Prøvetype Bakterier, Blod, Celler, Væv, Gær, Insekter, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 9 celler, blod: 0,5 ml, celler:≤ 10 7 , væv og insekter: 30 mg, gær:≤ 4 x 10 8 celler, enzymatiske reaktioner:≤ 100μ L
Udbytte Op til 160μ g