Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET RNA-oprensningskit
Artikelnummer. 10171080 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10171080 250 forberedelser Hver
10558360 50 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10171080 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0732
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit er et enkelt og effektivt system til oprensning af totalt RNA fra pattedyrs dyrkede celler, væv, humane blodceller, bakterier og gær.
Thermo Scientific GeneJET RNA Purification Kit er et enkelt og effektivt system til oprensning af totalt RNA fra pattedyrs dyrkede celler, væv, humane blodceller, bakterier og gær.
Sættet bruger en silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-søjle, der eliminerer behovet for kedelige cæsiumchloridgradienter, alkoholudfældning eller toksiske phenol-chloroform-ekstraktioner.
RNA-molekyler længere end 200 nukleotider kan isoleres med GeneJET RNA-oprensningskit i 15 minutter efter lyseringstrinnet. Det oprensede RNA af høj kvalitet kan bruges i en bred vifte af downstream-applikationer, herunder RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting og andre RNA-baserede analyser.
Højdepunkter
  • Universal —kan bruges til både celle- og vævsprøver fra en lang række kilder: pattedyrsblod, pattedyrcellekulturer, pattedyrvæv, insekter, gær og bakterier
  • Effektive —høje udbytter af totalt RNA
  • Fast —15 minutter efter lyseringstrin
  • Ren et —A260/280-forhold> 1.9
  • Praktiske —spin-søjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Applikationer
Hurtig ekstraktion af RNA med høj renhed, velegnet til alle konventionelle molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • RT-PCR
  • RT-qPCR
  • Northern blotting
  • Nukleasebeskyttelsesassay
Inkluderer
Proteinase K lysisbuffer, vaskebuffer 1 (koncentreret), vaskebuffer 2 (koncentreret), nukleasefrit vand, GeneJET RNA-oprensningssøjler (formonteret med indsamlingsrør), opsamlingsrør (2 mL), opsamlingsrør (1,5 mL), detaljeret protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •5 x 600μ L Proteinase K; opbevares ved stuetemperatur indtil °åbning, -20 C efter åbning
• 200 ml lysisbuffer; stuetemperatur
• 200 ml vaskebuffer 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 100 ml vaskebuffer 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 125 ml nukleasefrit vand; stuetemperatur
• 250 GeneJET RNA Spin-søjler med opsamlingsrør; For bedre langsigtet ydeevne anbefales det at opbevare rensningskolonnerne ved 2 C-°8 °C.
• 250 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur
• 250 opsamlingsrør (1,5 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 15 min. (Efter prøvehomogenisering)
Elueringsvolumen 50 100–μ L
Prøvetype Bakterier, Blod, Celler, Væv, Gær, Insekter, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 250 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 9 celler, blod: 0,5 ml, celler:≤ 10 7 , væv og insekter: 30 mg, gær:≤ 4 x 10 8 celler, enzymatiske reaktioner:≤ 100μ L
Udbytte Op til 160μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET RNA Purification Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride, Proteinase