Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-oprensningskit
Artikelnummer. p-4530565 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10304400
Brand: Thermo Scientific™ K0721
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA-oprensningssæt er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra forskellige cellekulturer og vævsprøver fra pattedyr, fuldblod, bakterier og gær.
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification-sæt er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra forskellige cellekulturer og vævsprøver fra pattedyr, fuldblod, bakterier og gær.
Sættet bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spinsøjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelysen og giver oprenset DNA med en størrelse på mere end 30 kb. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Højdepunkter
  • Universal —kan bruges til både celle- og vævsprøver fra en lang række kilder
  • Effektive —høje udbytter af genomisk DNA med høj molekylvægt
  • Hurtig —20 minutters procedure efter cellelyse
  • Praktiske —spinsøjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Anvendelser
Isoleret genomisk DNA er ideel til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
  • PCR og qPCR
  • FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
  • Southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle
Prøvetype Bakterier, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Væv, Gær
Til brug med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), kloning, Southern Blotting, sekventering, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje GeneJET
Produkttype Genomisk DNA-oprensningskit
Mængde 50 forberedelser
Mål Genomisk DNA
Test tid <20 min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha