Beskrivelse
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA Purification Kit is designed for rapid and efficient purification of high quality genomic DNA from various mammalian cell culture and tissue samples, whole blood, bacteria and yeast.
The kit utilizes silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for expensive resins, toxic phenol-chloroform extractions, or time-consuming alcohol precipitation.
The standard procedure takes less than 20 minutes following cell lysis and yields purified DNA greater than 30 kb in size. Isolated DNA can be used directly in PCR, Southern blotting and enzymatic reactions.
Thermo Scientific GeneJET Genomic DNA Purification-sæt er designet til hurtig og effektiv oprensning af genomisk DNA af høj kvalitet fra forskellige cellekulturer og vævsprøver fra pattedyr, fuldblod, bakterier og gær.
Sættet bruger silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spinsøjle, der eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-chloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelysen og giver oprenset DNA med en størrelse på mere end 30 kb. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Højdepunkter
- Universal —kan bruges til både celle- og vævsprøver fra en lang række kilder
- Effektive —høje udbytter af genomisk DNA med høj molekylvægt
- Hurtig —20 minutters procedure efter cellelyse
- Praktiske —spinsøjler er lukket og samlet med opsamlingsrør
Anvendelser
Isoleret genomisk DNA er ideel til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
- PCR og qPCR
- FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
- Southern blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | • 5 x 1,2 ml Proteinase K-opløsning; opbevares ved stuetemperatur indtil åbning,– °20 C efter åbning • 5 x 1 ml RNase A-opløsning; opbevares ved stuetemperatur indtil åbning,–20° °C efter åbning • 55 ml fordøjelsesopløsning; stuetemperatur • 2 x 60 ml lyseringsopløsning; stuetemperatur • 40 ml vaskebuffer I (koncentreret); stuetemperatur • 40 ml vaskebuffer II (koncentreret); stuetemperatur • 150 ml elueringsbuffer; stuetemperatur • 250 GeneJET oprensningssøjler med opsamlingsrør; stuetemperatur • 250 opsamlingsrør; stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle af silica |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | Bakterier, Celler, Gnaverhale, Væv, Fuldblod, Gær, Prøver fra multitilstandslæseren |
| Elueringsvolumen | 200 μl |
| Endelig produkttype | gDNA |
| Til brug med (applikation) | PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Mængde | 250 forberedelser |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- GeneJET Genomic DNA Purification Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, glycerine, Sodium lauryl sulfate, Guanidine hydrochloride