Beskrivelse
Thermo Scientific™ GeneJET Genomic DNA Purification Kit er designet til hurtig og effektiv rensning af høj kvalitet genomisk DNA fra forskellige pattedyrscellekulturer og vævsprøver, fuldblod, bakterier og gær.
Sættet benytter silica-baseret membranteknologi i form af en praktisk spin-kolonne, hvilket eliminerer behovet for dyre harpikser, giftige phenol-kloroform-ekstraktioner eller tidskrævende alkoholudfældning.
Standardproceduren tager mindre end 20 minutter efter cellelysen og giver renset DNA på over 30 kb i størrelse. Isoleret DNA kan anvendes direkte i PCR, Southern blotting og enzymatiske reaktioner.
Højdepunkter:
- Universal – kan bruges til både celle- og vævsprøver fra en bred vifte af kilder
- Effektive – høje udbytter af høj molekylvægt genomisk DNA
- Hurtig – 20-minutters procedure efter cellelyse
- Bekvemme – spinkolonner lukkes og samles med opsamlingsrør
Applikationer:
Isoleret genomisk DNA er ideelt til brug i almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder:
- PCR og qPCR
- FastDigest og konventionel restriktionsfordøjelse
- Sydlig blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Format | Spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle |
| Prøvetype | Bakterier, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Væv, Gær |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), kloning, Southern Blotting, sekventering, PCR |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttype | Genomisk DNA-oprensningskit |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Mål | Genomisk DNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.