Få mere at vide
Syngene™ GeneGnome XRQ bordplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15819942 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Display Type:
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
15819942 Ingen Hver
1 options
Artikelnummer. 15819942 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. GGNOMEXRQNPC
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GeneGnome XRQ Benchtop er et simpelt kemiluminescens billeddannelsessystem til Western Blots.
GeneGnome XRQ er et omkostningseffektivt, højtydende billeddannelsessystem med kun kemiluminescens. Højtydende billeddannelse har vist sig at opnå en følsomhed, der er sammenlignelig med film, med den ekstra fordel, at man kan bruge avancerede softwareværktøjer til at optimere billeddannelsen af svage bånd.
  • Peltier-kølet 16 bit kamera med høj opløsning (med 65535 gråskalaer), der er i stand til at producere 4 MP billeder.
  • Kamerachip er førende på området med en QE på 73 % ved 425 nm (peak 77 %). T
  • F0,95 fast objektiv til hurtig optagelsestid.
  • Maksimalt tilgængeligt visningsområde er 11 x 8 cm.
  • PC påkrævet (medfølger ikke).
GeneSys er en applikationsdrevet software designet til hurtig billedoptagelse af biologiske prøver.
  • Enkel ikonbaseret brugergrænseflade, der kan bruges på Win 10, 8 og 7 platforme.
  • Tager gættearbejdet ud af billedbehandling og producerer hurtige og enkle billeder i udgivelseskvalitet.
  • Alle producerede filer er et unikt SGD-format, hvor kun rådata analyseres til kvantificering af prøver.
  • Filer kan også gemmes som TIFF, JPEG, BMP formater.
  • Brugerprotokoller kan gemmes for at gennemgå tidligere taget billeder og nemt replikere fremtidige billedgeler.
  • Alle optagne billeder kan nemt redigeres med annoteringer, redigeringsværktøjer, billedskarphed og eksporteres til GeneTools .
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter:
  • Molekylvægt
  • Kolonioptælling
  • Pletklat
  • Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Både GeneSys og GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og to gange årlige gratis softwareopdateringer.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Dybde (engelsk) 16,9 tommer
Dybde (metrisk) 43 cm
Højde (engelsk) 17,3 tommer.
Pixel størrelse 4 MP
Bredde (engelsk) 14,8 tommer
Højde (metrisk) 17,3 tommer.
Bredde (metrisk) 37.5 cm
Linsetype F0,95 Fast
Størrelse 11 x 8 cm
Dimensioner 43 x 37.5 x 44 cm
Til brug med (applikation) Kemiluminescens billeddannelse
Produktlinje Syngene
Farve Blå
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem
Mængde 1 hv.
Display Type Ingen
Frekvens 50 Hz