Få mere at vide
Cytiva GeneGel Kits
Artikelnummer. 10300005 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10300005
Brand: Cytiva 17600014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Precast polyacrylamide gels and and semi-dry buffer strips specifically designed for use with the GenePhor Electrophoresis System
  • Feature 24-well polyacrylamide gels of 122 x 110 x 0.5 mm in dimension
  • Semi-dry buffer system offers exceptional handling convenience
  • Silver staining following separation increases sensitivity and provides a long lasting record of the analysis
GeneGel Excel 12.5/24 Kit
  • Ready-to-run gels plus electrode system
  • For a broad range of DNA applications: RFLP, SSCP, VNTR and RAPD
  • Separation range: 50-500 base pairs with resolution of 6 to 8 bp in the 100–200 bp range
  • Includes five gels, 12 buffer strips, and instructions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Multiwell
Produkttype Precast Gel
Wells 24-well
Til brug med (applikation) RFLP, SSCP, VNTR, Heteroduplex analysis, ARDRA and RAPD
Sættets indhold 5 precast GeneGel Excel 12.5/24 gels, 6 Anode and 6 Cathode Buffer strips, 1 manual, these ready-to-run gels, are 12.5% Acrylamide
Mængde 1 stk.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1