Få mere at vide
MP Biomedicals™ GeneClean Kit
Artikelnummer. 15233667 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
200 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15233667 200 forberedelser 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15233667 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 111001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    2107.86 DKK / Pakke med 200
    Spare 107.14 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
GeneClean™ Kit, opløsning eller geler
  • De GENECLEAN™ Sættet inkluderer Glassmilk™ opslæmning, der tillader fleksibilitet af reaktionsstørrelse og volumen.
  • De GENECLEAN™ kit forenkler processen med at rense DNA i tre nemme trin: Bind, Vask og Eluer.
  • Ethanoludfældning er aldrig påkrævet, og oprenset DNA er straks klar til en lang række downstream-applikationer.
  • Isoler DNA fra TAE-buffede agarosegeler og opløsninger
  • De GENECLEAN™ Kit bruges til at oprense fragmenter af DNA fra 200 bp til 20 kb fra opløsninger og agarosegeler.
  • Eksempler på anvendelser er afsaltning, eliminering af proteiner fra enzymatiske reaktioner, fjernelse af primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra enzymatiske reaktioner, adskillelse af lineariseret fra uskåret vektor og isolering af PCR-produkter væk fra genomisk DNA.
Tekniske data
Koncentration Ny Vask/Ethanol Koncentration skal være∽ 50 %
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur (15-30 °C). NaI-opløsning skal holdes væk fra lys og åbne luftkilder for at forhindre oxidation. NaI er pakket under nitrogengas for yderligere at reducere risikoen for oxidation. Holdbarheden kan forlænges ved opbevaring ved 4 °C.
Til brug med (applikation) Eksempler på anvendelser er afsaltning, eliminering af proteiner fra enzymatiske reaktioner, fjernelse af primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra enzymatiske reaktioner, adskillelse af lineariseret fra uskåret vektor og isolering af PCR-produkter væk fra genomisk DNA.
Antal reaktioner 200 forberedelser
pH Over 500 bp: 4,5 M NaI pH 7,0 - 7,4; Mellem 200 - 500 bp: 4,5 M NaI pH 6,0; NY Vask: pH-område: 7,4 - 8,0
Produkttype Kits og analyser
Form Opløsning eller geler
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneClean Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide