Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1535) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af VIP. Desuden GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
VPAC2 har været impliceret i en lang række autoimmune og inflammationssygdomme, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom, kronisk træthedssyndrom. VPAC2 kan også spille en rolle i type-2 diabetes.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_003382.3 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | Indhold: K1706 GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1 celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat Opbevaring : De GeneBLAzer™ VPAC2-CRE- bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | VPAC2 |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 2 x 106 celler |
| Vis mere |