Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE- bla CHO-K1 celler
Artikelnummer. 10512394
Mængde:
2 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10512394
Brand: Thermo Scientific™ K1486
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane G-proteinreceptor 119 (GPR119), stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje.
De GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane G-proteinreceptor 119 (GPR119), (adgangsnr. NP_848566) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1129) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af cAMP-responselementet.
De T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-celler er funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af AR231453(1). Desuden T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_178471.1
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1 analyseprotokol
• Analysecertifikat The
GeneBLAzer™ T-Rex™ GPR119-CRE-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) GPCRs
Gen symbol GPR119
Inkluderer GPR119-CRE-bla CHO-K1 cells, GPR119-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 2 x 106 celler
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målindgang GPR119
Type Dividing Cells
Cellelinje CHO-K1
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR