Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RXR beta DA Assay Kit
Artikelnummer. 10638723
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10638723
Brand: Thermo Scientific™ K1405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer ™RXR beta DA (Division Arrested)-celler og RXR beta-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer-™cellelinjen U29-3bla HLAEKAS.
GeneBLAzer ™RXR beta DA (Division Arrested)-celler og RXR beta-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer-™cellelinjen U29-3bla HLAEKAS. GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-RXR beta (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både RXR beta DA-celler og RXR beta-UAS-bla HEK 293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af 9-cis-retinsyre (9-cis-RA). Derudover er RXR beta-UAS-bla HEK 293T-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal og stimulationstid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alternative agonister Progesteron
Antagonister RU 486
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade:
• RXR beta HEK 293T DA-celler (K1405A)
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ
g
Forsendelse:
Opbevaring: °Tøris -80 C (flydende nitrogen)
Oversigt GeneBLAzer™ RXR beta DA Assay Kit, 1Plate, ∽ 4,800,000 cells/vial Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, Fluorescent Detection Method, Nuclear receptors Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Adherent Growth Properties, –80°C/Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, target-based adme/tox assays, Cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, nuclear receptor biology, cell-based nuclear receptor reporter assays, target-based ADME/tox assays, cellular adme assays, nuclear receptor cellular adme assays
Gen symbol RXRβ
Inkluderer RXR beta HEK 293T DA cells (K1405A) LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg
Primær agonist R5020
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 plade
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype 293T (HEK)
Målindgang RXR beta, NR2B2, RXRB
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje 293T (HEK)
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål Nukleare receptorer