Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1535) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af prostaglandin D2. Desuden GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
PTGDR-receptoren også kendt som DP , er en Gs-koblet receptor, som aktiverer adenylatcyclase. PTGDR-receptorer er placeret i vaskulære glatte muskelceller og blodplader og menes også at blive udtrykt i hjernen, hvor de kan være involveret i reguleringen af søvn. Derudover tyder knockout-undersøgelser på mus på, at PTGDR kan være involveret i allergiske og astmatiske reaktioner. Potente agonister og antagonister for PTGDR er blevet identificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000953.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | Indhold: K1739 GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1 celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat Opbevaring : De GeneBLAzer™ PTGDR-CRE- bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | PTGDR |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 2 x 106 celler |
| Vis mere |