Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PR DA Assay Kit
Beskrivelse
GeneBLAzer ™PR DA (Division Arrested)-celler og PR-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane progesteronreceptor (PR ) fusioneret til DNA-bindingsdomænet af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-cellelinjen. GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-PR (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer - et analysekit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Begge PR DA celler og PR UAS-bla HEK 293T celler er funktionelt validerede for Z' og EC 50 koncentrationer af R5020. Derudover er PR-UAS-bla HEK 293T-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternative agonister | GW 3965, 24 (S), 25-epoxykolesterol, 22 (R) OH-kolesterol, 24 (S) OH-kolesterol |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade: • PR HEK 293T DA celler (K1403A) • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g Forsendelse: Opbevaring: °Tøris -80 C (flydende nitrogen) |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Nuclear Receptors |
| Gen-id (Entrez) | 5241 |
| Gen symbol | PR |
| Primær agonist | TO901317 |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |