Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PPAR delta DA Assay Kit
Artikelnummer. 10073664
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10073664
Brand: Thermo Scientific™ K1395
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer™ PPAR delta DA (Division Arrested)-celler og PPAR delta-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-delta (PPAR delta) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellelinje.
GeneBLAzer™ PPAR delta DA (Division Arrested)-celler og PPAR delta-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-delta (PPAR delta) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellelinje. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T-celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-PPAR delta (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer - et analysekit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både PPAR delta DA-celler og PPAR delta-UAS-bla HEK 293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af L-165041. Derudover er PPAR delta-UAS-bla HEK 293T-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alternative agonister Estron, Genistein, Diethylstibestrol, Ethynylestradiol
Antagonister 4-OH-tam+0,2 nM E2, Tam+0,2 nM E2, 4-OH-tamoxifen, Tamoxifen, RU486+0,2 nM E2, RU486
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade:
• PPAR delta HEK 293T DA celler (K1395A)
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ
g
Forsendelse:
Opbevaring: °Tøris -80 C (flydende nitrogen)
Oversigt GeneBLAzer™ PPAR delta DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4,800,000 cells/vial at 4,800,000 cells/mL Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, target-based adme/tox assays, Cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, nuclear receptor biology, cell-based nuclear receptor reporter assays, target-based ADME/tox assays, cellular adme assays, nuclear receptor cellular adme assays
Gen-id (Entrez) 5467
Gen symbol PPARδ
Inkluderer PPAR delta HEK 293T DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg
Primær agonist 17-β -østradiol
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 tallerken
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype 293T (HEK)
Målindgang PPAR delta, NR1C2, PPARD
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje 293T (HEK)
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål Nukleare receptorer