Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA analysekit
Beskrivelse
Denne cellelinje er tilgængelig som opdelingsceller ved at anmode om et tilbud på K1253 fra dividingcells@invitrogen.com
GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler og P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane purinerge receptor P2, G-proteinkoblet, 6 (P2RY6)-receptor stabilt integreret i CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1078) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer: et assay-kit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader.
DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både P2RY6 CHO-K1 DA-celler og P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC 50- koncentrationer af Uridin 5'-diphosphat (UDP); (Figur 1). Derudover er P2RY6-NFAT -bla CHO-K1-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
P2RY6 er blevet fundet i en række forskellige rottevæv såsom; placenta, milt, thymus, lunge, mave, tarm, mesenterium, hjerte og aorta. P2RY6 aktiveres af UDP, der fungerer som en fuld agonist. P2RY6 aktiveres enten svagt eller slet ikke af yderligere ekstracellulære nukleotider såsom UTP, ATP og ADP. P2RY6 er blevet impliceret til at være involveret i iontransport, vasodilatation og kontraktion af glat muskulatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_004154.3 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA-assaykit Hvert system indeholder tilstrækkeligt med divisionsstandsede (DA) celler& substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). • P2RY6 CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g• Opløsning D, 1 ml • 2 protokoller • Analysecertifikat GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA -celler Hvert system indeholder tilstrækkelige divisionsstandsede (DA) celler til at analysere 10 x 384-brønds plader (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). • P2RY6 CHO-K1 DA-celler • 1 protokol • Analysecertifikat GeneBLAzer™ P2RY6-NFAT- bla CHO-K1 celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). • P2RY6-NFAT- bla CHO-K1 celler • 1 protokol • Analysecertifikat Opbevaring :GeneBLAzer™ P2RY6 CHO-K1 DA-celler og P2RY6-NFAT- bla CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | Gene ID: 5031 |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen-id (Entrez) | 5031 |
| Gen symbol | P2RY6 |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |